Learn More
1-(3-Méthoxypropyl)-4-pipéridinamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 179474-79-4 |
| Formule moléculaire | C9 H20 N2 O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-(3-Methoxypropyl)piperidin-4-amine, Prucalopride Intermediate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-8-2-5-11-6-3-9(10)4-7-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | COCCCN1CCC(N)CC1 |
| Nom IUPAC | 1-(3-méthoxypropyl)pipéridin-4-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.268 |
| Poids de la formule | 172.158 |