Learn More
1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine, TRC
Code produit 30478798
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30478798 500 mg 500mg
30471539 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30478798 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM324795500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401566-79-8
Formule moléculaire C14H18N4
Poids moléculaire (g/mol) 242.32
Synonyme 1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-piperazine
Nom IUPAC 1-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine
SMILES CC1=NN(C2=CC=CC=C2)C(N3CCNCC3)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H18N4/c1-12-11-14(17-9-7-15-8-10-17)18(16-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,11,15H,7-10H2,1H3
Poids de la formule 242.15