Learn More
1-(3-Methylbenzyl)piperazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Methylbenzyl)piperazine |
| CAS | 5321-48-2 |
| Formule moléculaire | C12 H18 N2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-[(3-Methylphenyl)methyl]-piperazine, 1-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-(m-Methylbenzyl)piperazine, N-(m-Methylbenzyl)piperazine, NSC 30681 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1 |
| Nom IUPAC | 1-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.28 |
| Poids de la formule | 190.147 |