Learn More
1-(3-méthylpyrazine-2-yl)ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10295884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10295884 10 g 10g
10255934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295884 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01015EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 23787-80-6
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00014612
Clé InChI QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
CID PubChem 32093
Nom IUPAC 1-(3-methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one
% min. CAS 97.0
Densité 1.1100g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%