Learn More
1,3-Naphtalénidiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Naphthalenediol |
| CAS | 132-86-5 |
| Formule moléculaire | C10H8O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,3-Dihydroxynaphthalene, NSC 115890, Naphthoresorcinol; |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1cc(O)c2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | naphtalène-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Poids de la formule | 160.0524 |