Learn More
Sultone de 1,3-propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15394968 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15394968 100 g 100g
15384968 25 g 25g
15374968 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15394968 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131421000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-71-4
Formule moléculaire C3H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 122.14
Numéro MDL MFCD00005355
Clé InChI FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
CID PubChem 14264
ChEBI CHEBI:82370
Nom IUPAC Oxathiolane2,2-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Propane sultone
Point de fusion 30.0°C to 33.0°C
Densité 1.3920g/mL
Point d’ébullition 180.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.392
Poids de la formule 122.14
Pourcentage de pureté 97%