Learn More
1,3-Propane sultone, MP Biomedicals™
Code produit 11420731 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11420731 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420731 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215639125
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 1120-71-4
Formule moléculaire C3H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 122.14
Numéro MDL MFCD00005355
Clé InChI FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
CID PubChem 14264
ChEBI CHEBI:82370
Nom IUPAC 1,2λ⁶-oxathiolane-2,2-dione
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Propane sultone
Note relative au nom Biologie et analyse cellulaires
Couleur Yellow
Densité 1,392 g/mL à 25 °C
Quantité 25 g
Poids de la formule 122.14
Pourcentage de pureté 0.998
Qualité Not Available
Forme physique Semi-solide