Learn More
1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10765781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765781 250 mL Flacon en verre 250mL
10041410 1 L Flacon en verre 1L
11964631 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15159173 10 L Baril métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10765781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131402500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-63-2
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00002949
Clé InChI YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
CID PubChem 10442
ChEBI CHEBI:16109
Nom IUPAC propane-1,3-diol
SMILES OCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Propanediol
Point de fusion -32.0°C
Densité 1.0520g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 250 mL
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Merck Index 15,9885
Gravité spécifique 1.052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether,, slightly soluble in benzene
Viscosité 52.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux