Learn More
1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419782 250 g 250g
11409782 1000 g 1000g
11429782 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419782 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10829.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.42€
    54.65€ / 250g
    Économisez 12.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
1,3-Propanediol is used as a solvent for thin film preparations, in the production of polymers such as polytrimethylene terephthalate, adhesives, laminates, coatings, moldings, aliphatic polyesters, as an antifreeze and in wood paint. It also acts as a reagent for vinyl epoxide synthon, for epoxide ring-opening, for polymerization reactions and for natural product syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1,3-propanediol est utilisé comme solvant pour les préparations à couches minces, dans la production de polymères tels que le polytriméthylène téréphtalate, les adhésifs, les laminés, les revêtements, les moulures, les polyesters aliphatiques, comme antigel et dans la peinture pour bois. Il agit également comme réactif pour le synthon d’époxyde de vinyle, pour l’ouverture des anneaux d’époxyde, pour les réactions de polymérisation et pour les synthèses de produits naturels.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants, les chloroformates et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-63-2
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00002949
Clé InChI YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
CID PubChem 10442
ChEBI CHEBI:16109
Nom IUPAC propane-1,3-diol
SMILES OCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Propanediol
Point de fusion -26°C
Densité 1.053
Point d’ébullition 214°C
Point d’éclair 140°C (174°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 250 g
Beilstein 969155
Merck Index 14,9714
Informations sur la solubilité Miscible with water and alcohol.
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté 99%