Learn More
1,3-Propanédiol, TRC
Code produit 30137596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137596 50 g 50g
30133116 10 g 10g
30007633 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP76032050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-63-2
Formule moléculaire C3 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Synonyme 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
Nom IUPAC propane-1,3-diol
SMILES OCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Propanediol
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Poids de la formule 76.0524