Learn More
1,3-propanedithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,3-Propanedithiol is used as a reagent in the preparation of thioketals and thioacetals. It acts as a flavoring agent. It is used as a precursor in the synthesis of cyclic dithioacetal (1,3-dithiane) derivatives of carbonyl compounds. It is involved in the preparation of diiron propanedithiolate hexacarbonyl by reacting reaction with triiron dodecacarbonyl. Further, it is used for the protection of aldehydes and ketones through their reversible formation of dithianes. In addition to this, it reacts with metal ions to form chelate rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,3-propanedithiol est utilisé comme réactif dans la préparation des thiokétaux et des thioacétaux. Elle agit en tant qu’agent aromatisant. Il est utilisé comme précurseur dans la synthèse de dérivés dithioacétal cyclique (1,3-dithiane) de composés carbonylés. Il est impliqué dans la préparation de l’hexacarbonyle de diiron propanedithiolate en réagissant avec le dodécacarbonyle de triiron. De plus, il est utilisé pour la protection des aldéhydes et des cétones par leur formation réversible de dithianes. De plus, il réagit avec les ions métalliques pour former des anneaux de chélate.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Miscible avec l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’éther. Miscible avec l’alcool, l’éther, le chloroforme et l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux alcalins.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Propanedithiol |
| Point de fusion | -79°C |
| Densité | 1.077 |
| Point d’ébullition | 168°C to 170°C |
| Point d’éclair | 63°C (145°F) |
| Odeur | Stench |
| Indice de réfraction | 1.54 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3334 |
| Beilstein | 1071197 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,3-Propanedithiol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanedithiol