Learn More
1,3-propanedithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472308 25 g 25g
11462308 5 g 5g
11482308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15261.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
1,3-Propanedithiol is used as a reagent in the preparation of thioketals and thioacetals. It acts as a flavoring agent. It is used as a precursor in the synthesis of cyclic dithioacetal (1,3-dithiane) derivatives of carbonyl compounds. It is involved in the preparation of diiron propanedithiolate hexacarbonyl by reacting reaction with triiron dodecacarbonyl. Further, it is used for the protection of aldehydes and ketones through their reversible formation of dithianes. In addition to this, it reacts with metal ions to form chelate rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-propanedithiol est utilisé comme réactif dans la préparation des thiokétaux et des thioacétaux. Elle agit en tant qu’agent aromatisant. Il est utilisé comme précurseur dans la synthèse de dérivés dithioacétal cyclique (1,3-dithiane) de composés carbonylés. Il est impliqué dans la préparation de l’hexacarbonyle de diiron propanedithiolate en réagissant avec le dodécacarbonyle de triiron. De plus, il est utilisé pour la protection des aldéhydes et des cétones par leur formation réversible de dithianes. De plus, il réagit avec les ions métalliques pour former des anneaux de chélate.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Miscible avec l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’éther. Miscible avec l’alcool, l’éther, le chloroforme et l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-80-8
Formule moléculaire C3H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 108.217
Numéro MDL MFCD00004904
Clé InChI ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
CID PubChem 8013
ChEBI CHEBI:44864
Nom IUPAC propane-1,3-dithiol
SMILES C(CS)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Propanedithiol
Point de fusion -79°C
Densité 1.077
Point d’ébullition 168°C to 170°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.54
Quantité 25 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1071197
Merck Index 14,7801
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether,chloroform,etherMiscible with alcohol,ether,chloroform and ether; Slightly miscible with water.
Poids de la formule 108.23
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Propanedithiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanedithiol