Learn More
1,3-Propanedithiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113330 50 mL Flacon en verre 50mL
10474975 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10113330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131410500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    80.65€ / 50mL
    Économisez 8.85€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-80-8
Formule moléculaire C3H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 108.22
Numéro MDL MFCD00004904
Clé InChI ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
CID PubChem 8013
ChEBI CHEBI:44864
Nom IUPAC propane-1,3-dithiol
SMILES C(CS)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Propanedithiol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -79°C
Couleur Jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 169°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HS(CH2)3SH
Indice de réfraction 1.5380 to 1.542
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 476
Fieser 01,956; 04,413; 06,493; 09,394; 13,261
Merck Index 15, 7915
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,chloroform and,benzene
Poids de la formule 108.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Propanedithiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.