Learn More
1,3-propanesultone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfone 1,3-propane est utilisé comme intermédiaire chimique pour introduire des groupes sulfopropyles dans des molécules et pour conférer une solubilité dans l’eau et un caractère anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml), le chloroforme, les esters, le méthanol et les hydrocartions aromatiques.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 3-Propanesultone |
| Point de fusion | 30°C to 33°C |
| Densité | 1.392 |
| Point d’ébullition | 179°C to 181°C (30 mm) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 109782 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,3-Propanesultone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propane sultone