Learn More
1,3-Propanesultone, TRC
Code produit 30134839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134839 100 g 100g
30041289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP760800100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-71-4
Formule moléculaire C3 H6 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 122.14
Synonyme 1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-, γ-sultone (6CI), 1,3-Propane sultone, 1,3-Trimethylene sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid γ-sultone, NSC 42386, Propane sultone, Propyl sultone, γ-Propane sultone
Nom IUPAC Oxathiolane 2,2-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Propanesultone
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Poids de la formule 122.0038