Learn More
1,3-Pyrènediamine, TRC
Code produit 30422905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422905 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP989300100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Pyrenediamine
CAS 92821-64-2
Formule moléculaire C16H12N2
Quantité 100 mg
Synonyme 1,3-Diaminopyrene
Formule InChI InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-14(18)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H,17-18H2
SMILES Nc1cc(N)c2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nom IUPAC pyrène-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Poids de la formule 232.1