Learn More
1-(3-pyridyl)éthylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443357 250 mg 250mg
11351979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26047.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56129-55-6 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56129-55-6
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD01691641,MFCD09256803
Clé InChI IQVQNBXPYJGNEA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-pyridin-3-yl-ethylamine, 1-3-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-3-yl ethanamine, 3-1-aminoethyl pyridine, 1-3-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-3-yl ethan-1-amine, alpha-methyl-3-pyridinemethylamine, 3-pyridinemethylamine, alpha-methyl, 1-pyridin-3-ylethyl amine, 1-3-pyridyl ethanamine
CID PubChem 2771688
Nom IUPAC 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-amine
SMILES CC(N)C1=CC=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(3-Pyridyl)ethylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 96%