Learn More
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-acide boronique, ester de pinacol, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 102°C to 106°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 285.16 |