Learn More
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-acide boronique, ester de pinacol, Thermo Scientific™
Code produit 15447955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447955 250 mg 250mg
15437955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31954.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 864754-21-2
Formule moléculaire C15H20BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 285.15
Numéro MDL MFCD08706029
Clé InChI LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
CID PubChem 17999185
Nom IUPAC 3-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-yl]méthyle]pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 285.16