Learn More
Sel interne de 1-(3-sulfopropyl)pyridinium, TRC
Code produit 30410290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410290 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69910025G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium','Inner Salt
CAS 15471-17-7
Formule moléculaire C8 H11 N O3 S
Quantité 25 g
Synonyme Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide','inner salt (6CI,7CI), Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','hydroxide','inner salt (8CI), 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium betaine, 1-Pyridiniumpropane-3-sulfonate, 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, N-Propylpyridinesulfonic acid betaine, NDSB 201, PPS
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
Nom IUPAC 3-pyridin-1-ium-1-ylpropane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Poids de la formule 201.046