Learn More
Chlorhydrate d’1-[3-(tert-Butyl)phényl]hydrazine 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10748835 5 g 5g
10631365 250 mg 250mg
10376772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10748835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00869DE
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 306937-27-9
Formule moléculaire C10H17ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 200.71
Clé InChI XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
CID PubChem 2801514
Nom IUPAC (3-tert-butylphényl)hydrazine;hydrochloride
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 200.71
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique