Learn More
1,3-thiazol-2-ylméthanol, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10636463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636463 1 g Flacon en verre ambré 1g
10623595 5 g Flacon en verre ambré 5g
10376964 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09509DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 14542-12-2
Formule moléculaire C4H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 115.15
Numéro MDL MFCD06200855
Clé InChI JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
CID PubChem 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (1,3-thiazol-2-yl)methanol
Poids de la formule 115.16
Pourcentage de pureté 97%