Learn More
1,3-thiazol-2-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10736105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10736105 1 g Flacon en verre ambré 1g
10011264 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10736105 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09513DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 850852-85-6
Formule moléculaire C4H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.624
Numéro MDL MFCD02854204
Clé InChI AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
CID PubChem 42614216
Nom IUPAC 1,3-thiazol-2-ylméthanamine;chlorhydrate
SMILES C1=CSC(=N1)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.63
Pourcentage de pureté 97%