Learn More
Chlorydrate de 1,3-thiazol-5-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10586595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586595 5 g Flacon en verre ambré 5g
10342145 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10586595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08602DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 131052-46-5
Formule moléculaire C4H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.62
Numéro MDL MFCD06738808
Clé InChI WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, 5-aminomethylthiazole hcl, c-thiazol-5-yl-methylamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, thiazole-5-methylamine hcl, 5-aminomethylthiazole hydrochloride, 5-thiazol-methylamine hydrochloride, thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethylamine hydrochloride, 5-thiazolemethanamine hydrochloride
CID PubChem 17750968
SMILES [H+].[Cl-].NCC1=CN=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Thiazol-5-ylmethylamine di-hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Nom IUPAC hydrogène 1-(1,3-thiazol-5-yl)méthanamine chlorure
Poids de la formule 187.09
Pourcentage de pureté 97%