Learn More
Acide 1,3-thiazole-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11330567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11330567 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10175493 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330567 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 14190-59-1
Formule moléculaire C4H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 129.133
Numéro MDL MFCD02094169
Clé InChI IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
CID PubChem 2762733
Nom IUPAC acide 1,3-thiazole-2-carboxylique
SMILES C1=CSC(=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Thiazole-2-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 129.14
Pourcentage de pureté 95%