Learn More
1-(3-trifluorométhylphénoxy)-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485846 5 g 5g
11475846 1 g 1g
11495846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22218.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 88462-65-1 | C11H9F3O2 | 230.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88462-65-1
Formule moléculaire C11H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.19
Numéro MDL MFCD02683085
Clé InChI OPWHACCQYXGLRX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-ol, 1-3-trifluoromethyl phenoxy but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol,1-3-trifluoromethyl phenoxy, acmc-20drht, 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-o
CID PubChem 11172256
Nom IUPAC 1-[3-(Trifluorométhyl)phénoxy]but-3-yn-2-ol
SMILES OC(COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol
Point de fusion 30°C to 33°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 230.19
Pourcentage de pureté 98%