Learn More
Trajan Scientific and Medical™ D.E. de 1/32 po Tube PEEKsil™
Code produit 15298743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15298743 150 mm 0,025 mm 2 pièces
15208753 250 mm 0,025 mm 2 pièces
15218753 500 mm 0,025 mm 2 pièces
15208763 250 mm 0,05 mm 2 pièces
15228773 100 mm 0,1 mm 2 pièces
15258773 500 mm 0,1 mm 2 pièces
15248773 250 mm 0,1 mm 2 pièces
12726248 500 mm 0,075 mm 1 pièce
15288773 500 mm 0,15 mm 2 pièces
12706248 150 mm 0,075 mm 1 pièce
12716248 250 mm 0,075 mm 2 pièces
15218773 50 mm 0,1 mm 2 pièces
15238773 150 mm 0,1 mm 2 pièces
15268773 100 mm 0,15 mm 2 pièces
15278743 50 mm 0,025 mm 2 pièces
15278773 250 mm 0,15 mm 2 pièces
15288743 100 mm 0,025 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15298743 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0624243
Expédition estimée: 07-10-2026
Tubulure en silice fondue à revêtement polymère robuste sur le plan mécanique pour une utilisation dans les systèmes HPLC
  • La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
  • PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
  • Gamme de pH comprise entre 0 et 10
  • La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
    Spécification
    Type Tubulures
    Comprend 2/boîte
    Diamètre (métrique) interne 0,025 mm
    Longueur totale (métrique) 150 mm