Learn More
1-(4-(2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperazin-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate, 99%, BLD Pharm™
Code produit 30948413
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948413 250 mg
30946515 1 g
30936778 100 mg
30947590 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30948413 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD121340250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
99% (HPLC)
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-(2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperazin-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate
CAS 26328-04-1
Formule moléculaire C26H35N3O9
Numéro MDL MFCD01320526
Quantité 250 mg
SMILES O=C(N1CCN(CC(N2CCCC2)=O)CC1)C=CC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 533.57
Pourcentage de pureté 99%