Learn More
Hamilton™ Raccords et rondelles 1/4-28 (12 ga.) 10 / boîte
Code produit 11522335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
11522335 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11522335 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 88807
Expédition estimée: 30-10-2026
Hamilton offre une gamme variée de raccords inertes et de connecteurs fabriqués en CTFE. Les raccords sont conçus pour être utilisés avec les produits Luer Lock et Luer standard comme nos seringues, ainsi que les ports à fond plat filetés 1/4-28 et M6.
Spécification
Type Raccords et rondelles 1/4-28 (12 ga.) 10 / boîte
Quantité d’emballage 10/paquet