Learn More
Hamilton™ Filetages 1/4-28 0,118 po (3,0 mm) / Luer mâle
Code produit 11512964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
CTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
11512964 CTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11512964 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 35070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hamilton offre une gamme variée de raccords inertes et de connecteurs fabriqués en CTFE. Les raccords sont conçus pour être utilisés avec les produits Luer Lock et Luer standard comme nos seringues, ainsi que les ports à fond plat filetés 1/4-28 et M6.
Connecteurs Luer mâles et femelles et Luer Lock 1/4-28 et M6 Connecteurs à fond plat, adaptateurs et coupleurs Bouchons et bouchons pour ports de vannes et seringues NPT et UNC adaptateurs
Fiche des spécifications techniques
  • Matériau d'ajustement– CTFE
  • Fils– Luer mâle /¼ -28
  • Pression maximale– 87 psi (6 bar)
  • Quantité vendue– 1 chacun
Spécification
Type Raccord Luer mâle
Matériau CTFE