Learn More
1-[4-(3-bromothien-2-yl)phényl]éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10205434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10205434 1 g Flacon en verre ambré 1g
10153624 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10205434 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67828DA
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 937796-01-5
Formule moléculaire C12H9BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 281.167
Numéro MDL MFCD09879973
Clé InChI AMADTVLVNSCDKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 4'-3-bromothien-2-yl acetophenone
CID PubChem 24229756
Nom IUPAC 1-[4-(3-bromothiophène-2-yl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=C(C=CS2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 281.17
Pourcentage de pureté 97%