Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10357104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357104 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10542264 1 g Flacon en verre ambré 1g
11306795 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10357104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55639CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 884507-39-5
Formule moléculaire C17H26BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.21
Numéro MDL MFCD08690299
Clé InChI AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 18525868
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
Poids de la formule 287.21
Pourcentage de pureté 97%