Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Nom IUPAC | 1-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2 -yl)phényl]méthyl]pyrrolidine |
| Poids de la formule | 287.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |