Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényle]pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10361583
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10361583 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10600915 1 g Flacon en verre ambré 1g
10367114 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10361583 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33939CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 852227-96-4
Formule moléculaire C17H26BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.21
Numéro MDL MFCD07368524
Clé InChI OTOKWHGMHAAFRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, amtb222, 4-piperidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl piperidine
CID PubChem 4961250
Nom IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]pipéridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 287.21
Pourcentage de pureté 97%