Learn More
1-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazino]éthan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit 10795853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10795853 50 g 50g
10557864 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10795853 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02047EE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 67914-60-7
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Numéro MDL MFCD00044905
Clé InChI AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
CID PubChem 712441
Nom IUPAC 1-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazin-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 97%