Learn More
1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446577 5 g 5g
15436577 1 g 1g
15456577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15446577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33726.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 247234-41-9
Formule moléculaire C11H16N4O
Poids moléculaire (g/mol) 220.28
Numéro MDL MFCD11986905
Clé InChI ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
CID PubChem 10176830
Nom IUPAC N''-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]guanidine
SMILES NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Densité 1.309
Quantité 5 g
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 98%