Learn More
Dianhydride 1,4,5,8-naphtalènetétracarboxylique, TRC
Code produit 30471091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471091 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN35926525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride
CAS 81-30-1
Formule moléculaire C14H4O6
Quantité 25 g
Synonyme 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic 1,8:4,5-Dianhydride, Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Acid Dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 1,4,5,8-Tetracarboxynaphthalene Dianhydridel, 1,8:4,5-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 2,7-Dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, NSC 84241, NTCDA, Naphthalenetetracarboxylic Anhydride, Naphthalic 1,8:4,5-Dianhydride, [2]Benzopyrano[6,5,4-def][2]benzopyran-1,3,6,8-tetrone
Formule InChI InChI=1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C(=O)OC(=O)C4=CC=C1C2=C43
Poids moléculaire (g/mol) 268.18
Poids de la formule 268.0008