Learn More
1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azétidinétiole chlorhydrate, TRC
Code produit 30381004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381004 250 mg
30369768 1 g
30382742 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381004 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD454190250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179337-57-6
Formule moléculaire C6H11ClN2S2
Poids moléculaire (g/mol) 210.75
Synonyme 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Monohydrochloride, 2-(3-Mercaptoazetidin-1-yl)-2-thiazoline Hydrochloride, 3-Mercapto-1-(1,3-thiazolin-2-yl)azetidine Hydrochloride
Nom IUPAC 1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azétidine-3-thiol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.SC1CN(C1)C2=NCCS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Poids de la formule 210.0052