Learn More
1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azétidinétiole chlorhydrate, TRC
Code produit 30382742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382742 100 mg
30381004 250 mg
30369768 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382742 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD454190100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179337-57-6
Formule moléculaire C6H11ClN2S2
Poids moléculaire (g/mol) 210.75
Synonyme 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Monohydrochloride, 2-(3-Mercaptoazetidin-1-yl)-2-thiazoline Hydrochloride, 3-Mercapto-1-(1,3-thiazolin-2-yl)azetidine Hydrochloride
Nom IUPAC 1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azétidine-3-thiol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.SC1CN(C1)C2=NCCS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Poids de la formule 210.0052