Learn More
1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosane-8,13,21,26-tétrone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosane-8,13,21,26-tetrone |
| CAS | 314254-68-7 |
| Formule moléculaire | C20 H32 O10 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 4-(Dimethylamino)-1-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofuranyl]-1-butanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H32O10/c21-17-5-1-2-6-18(22)28-14-10-26-12-16-30-20(24)8-4-3-7-19(23)29-15-11-25-9-13-27-17/h1-16H2 |
| SMILES | O=C1CCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCO1 |
| Nom IUPAC | 1,4,7,14,17,20-HexaxoHaxcosane-8,13,21,26-tétrone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.462 |
| Poids de la formule | 432.2 |