Learn More
1,4,7-Triazonane, TRC
Code produit 30448941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30448941 500 mg -
30457358 50 mg -
30455573 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30448941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795273500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4730-54-5
Formule moléculaire C6H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 129.2
Nom IUPAC 1,4,7-triazonane
SMILES C1CNCCNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,7-Triazonane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Poids de la formule 129.1266