Learn More
1,4,7-Triméthyl-1,4,7-triazacyclononane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane |
| CAS | 96556-05-7 |
| Formule moléculaire | C9H21N3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine, 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane, N,N',N''-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TMTAN |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CN1CCN(C)CCN(C)CC1 |
| Nom IUPAC | 1,4,7-triméthyl-1,4,7-triazonane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.28 |
| Poids de la formule | 171.1735 |