Learn More
1,4,7-tris(tert-butoxycarbonylméthyl)-1,4,7,10-tétraazacyclododécane, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |
| CAS | 122555-91-3 |
| Formule moléculaire | C26H50N4O6 |
| Numéro MDL | MFCD05865261 |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Synonyme | do3a tert-butyl ester, tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate, do3a-t-bu-ester, tri-t-butyl 1 4 7 10-tetraazacyclododeca, 1,4,7-tris tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid tri-tert-butyl ester, tri-tert-butyl 2,2',2-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl triacetate, do3atbu, do3a-tbu-ester, acmc-209al8 |
| Clé InChI | NMHVTLJFPDOJOD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2-[4,7-bis[2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoéthyl]-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acétate de tert butyle |
| Show More |