Learn More
1,4,8,11-tétraazatricyclo[9.3.1.1(4,8 )]hexadécane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467605 250 mg 250mg
15493517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26674.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 75920-10-4 | C12H24N4 | 224.352 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75920-10-4
Formule moléculaire C12H24N4
Poids moléculaire (g/mol) 224.352
Numéro MDL MFCD09953472
Clé InChI ZJCWEHQOOSNWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1 4,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.14,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1?,? hexadecane, formaldehyde-cyclam, acmc-20ap3h, cyclam formaldehyde derivative, 1,4,8,11-tetraazatricyclohexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1∼4,8∼ hexadecane
CID PubChem 337907
SMILES C1CN2CCN3CCCN(C3)CCN(C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Point de fusion 83°C to 85°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 224.35