Learn More
1,4,8,11-tétrakis(aminocarbonylméthyl)-1,4,8,11-t&traazacyclotetradécane, Thermo Scientific™
Code produit. p-7029020
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15437585 250 mg 250mg
11485780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15437585 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26449.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345612-63-7
Formule moléculaire C18H36N8O4
Poids moléculaire (g/mol) 428.54
Numéro MDL MFCD09263308
Clé InChI IELGXFGSUVHRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,8,11-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, tetam, acmc-20ap3g, cyclam-n,n',n,n'-tetraacetamide, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetamide, 1,4,8,11-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 2,2',2,2'-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetrayl tetraacetamide, 2-4,8,11-tris carbamoylmethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl acetamide
CID PubChem 30682562
Nom IUPAC 2-[4,8,11-tris(2-amino-2 -oxoéthyl)-1,4,8,11-tétrazacyclotétradec-1-yl] acétamide
SMILES NC(=O)CN1CCCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCCN(CC(N)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,8,11-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 428.54