Learn More
1-(4-acétylphényl)-2-méthyl-1-propanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isobutyrylacetophenone |
| CAS | 103931-20-0 |
| Formule moléculaire | C12 H14 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Isobutyrylacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(4-acétylphényl)-2-méthylpropan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.24 |
| Poids de la formule | 190.0994 |