Learn More
1-(4-acétylpipéridino)ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10331473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10331473 1 g Flacon en verre ambré 1g
10321473 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10230135 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10331473 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD11879DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 162368-01-6
Formule moléculaire C9H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Numéro MDL MFCD00106774
Clé InChI VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
CID PubChem 2777250
Nom IUPAC 1-(1-acétylpipéridine-4-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.22
Pourcentage de pureté 97%