Learn More
1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylméthyl)2--chlorure de méthylpyridinium, Thermo Scientific™
Code produit 15490387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490387 25 g 25g
15400397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64782.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un analogue de thiamine bloque l’absorption de thiamine et empêche la synthèse des glucides
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-88-2
Formule moléculaire C14H20Cl2N4
Poids moléculaire (g/mol) 315.24
Numéro MDL MFCD00078831
Clé InChI PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme amprolium hydrochloride, amprolium hcl, amprolium, mepyrium, amprol, amprol 25, thiacoccid, amprol 25 per cent, amprolsol vet, corid vet
CID PubChem 8732
Nom IUPAC hydrogen 1-[(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-ium dichloride
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].CCCC1=NC=C(C[N+]2=CC=CC=C2C)C(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 4118699
Poids de la formule 315.24
Forme physique Poudre