Learn More
1-(4-Amino-3,5-dichlorophényl)-2-bromoéthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-bromo-ethanone |
| CAS | 37148-47-3 |
| Formule moléculaire | C8H6BrCl2NO |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Clenbuterol EP Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6BrCl2NO/c9-3-7(13)4-1-5(10)8(12)6(11)2-4/h1-2H,3,12H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)CBr |
| Nom IUPAC | 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-bromoethanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.95 |