Learn More
1-(4-Amino-3,5-dichlorophényl)-2-éthanone, TRC
Code produit 30318098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318098 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6046901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Formule moléculaire C8H7Cl2NO
Quantité 1 g
Synonyme Clenbuterol Ep Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 204.05
Poids de la formule 202.9905